Fortfahren mit
S9636
Superoxid-Dismutase aus Humanerythrocyten
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
SOD, Superoxide: superoxide oxidoreductase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
3000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 523,00
15000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.940,00
30000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.250,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-943-0
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥2,500 units/mg protein
Assay:
>80% protein (biuret)
Biological source:
human erythrocytes
€ 194,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human erythrocytes
Quality Segment
assay
>80% protein (biuret)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥2,500 units/mg protein
mol wt
32.0 kDa
composition
Protein, ≥80% biuret
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
activity assay: suitable
color
white to off-white
pH range
7.6—10.5
pH
7.8
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Superoxid-Dismutasen (SOD) sind eine Gruppe von niedermolekularen Metalloproteinen, die in allen aeroben Zellen von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen vorkommen. Es gibt drei Formen der SOD, die sich jeweils in den Metallionen im aktiven Situs unterscheiden. Dabei handelt es sich um Cu2+/Zn2+, Mn2+ und SOD enthaltendes Fe2+. In Wirbeltierorganismen befindet sich Cu/Zn-SOD im Zytoplasma und im mitochondrialen Intermembranraum, wohingegen Mn-SOD im mitochondrialen Matrixraum in den Prokaryoten vorhanden ist. Fe-SOD kommt auch in Prokaryoten und höheren Pflanzen vor. SOD von menschlichen Erythrozyten ist ein nichtkovalent gebundenes homodimeres Protein mit zwei 16,3-kDa-Untereinheiten, die 153 Aminosäuren enthalten. Jedes Dimer besteht aus zwei Cu2+-Atomen und zwei Zn2+-Atomen.
Application
Anwendungsgebiete von Superoxid-Dismutase aus menschlichen Erythrozyten:
  • Zur Untersuchung ihrer Wirkung auf menschliche Neutrophile in Studien zur Messung reaktiver Sauerstoffspezies im Rahmen einer Pseudomonas aeruginosa-Infektion
  • Als Antioxidans zur Untersuchung ihrer Wirkung auf die Erzeugung reaktiver Sauerstoffspezies, die durch Atmosphärendruckplasmajet in Homogenaten roter Blutkörperchen induziert wurden, mittels optischer Spektroskopiestudien
  • Zur Untersuchung ihrer mildernden Wirkung auf die Hämoglobin(Hb)-induzierte Aktivität des Nuklearfaktors-kappa B (NF-κB) und des hypoxieinduzierbaren Faktors (HIF) in humanen dermalen mikrovaskulären Endothelzellen (HMECs-1)
  • Als antioxidatives Referenzprotein zur Untersuchung ihrer Expression in humanen intestinalen Caco-2-Zellen nach Behandlung mit diätetischen Flavonoiden
  • In Kombination mit Katalase zur Förderung der Zelldifferenzierung in vitro
Biochem/physiol Actions
Mutationen des SOD1-Gens werden mit amyotropher Lateralsklerose (ALS) in Verbindung gebracht.
Katalysiert die Dismutation von Superoxidradikalen zu Wasserstoffperoxid und molekularem Sauerstoff. Spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Zellen gegen die toxische Wirkung von Sauerstoffradikalen. Konkurriert mit Stickoxid (NO) um das Superoxid-Anion (welches mit NO unter Bildung von Peroxynitrit reagiert), wobei SOD die Aktivität von NO fördert. SOD hat sich auch zur Unterdrückung der Apoptose in kultivierten Ratten-Ovarialfollikeln, neuralen Zelllinien und transgenen Mäusen als wirksam erwiesen.
Analysis Note
Für eine Beschreibung der Assaymethode, siehe McCord, J.M. und Fridovich, I., J. Biol. Chem., 244, 6049 (1969).
Other Notes
Eine Einheit hemmt die Reduktion von Cytochrom c um 50 % in einem gekoppelten System mit Xanthinoxidase bei einem pH von 7,8 und einer Temperatur von 25 °C in einem Reaktionsvolumen von 3,0 ml. Die Xanthinoxidase-Konzentration sollte zu einer anfänglichen ΔA550 von 0,025 ± 0,005 pro Minute führen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S5395S7446S7571
description
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein
description
≥3,000 units/mg protein, BioReagent, lyophilized powder, suitable for cell culture
description
BioUltra, lyophilized powder, ≥4,500 units/mg protein, ≥97% (SDS-PAGE)
description
lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein, Protein ≥95 % by biuret
specific activity
≥2,500 units/mg protein
specific activity
≥3,000 units/mg protein
specific activity
≥4,500 units/mg protein
specific activity
≥3,000 units/mg protein
biological source
human erythrocytes
biological source
bovine erythrocytes
biological source
-
biological source
bovine
assay
>80% protein (biuret)
assay
-
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
-
Gene Information
human ... SOD1(6647), SOD2(6648), SOD3(6649)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
cow ... SOD1(281495), SOD2(281496)
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
inhibition assay: suitable, immunoblotting: suitable
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)