Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -15 to -20° in methanol (C=1)
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥16 mg/mL
originator
Teva
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)/t19-/m1/s1
InChI key
YFGHCGITMMYXAQ-LJQANCHMSA-N
Gene Information
human ... SLC6A3(6531)
Application
Armodafinil may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Armodafinil is a psychostimulant wake-promoting agent.
Armodafinil is the R isomer and longer-lasting isomer of racemic modafinil. It is a psychostimulant wake-promoting agent developed for the treatment of narcolepsy, shift work sleep disorder and excessive daytime sleepiness associated with obstructive sleep apnea
Armodafinil is a non-amphetamine, having a half-life of 10−14 hours.
Features and Benefits
This compound was developed by Teva. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?