Fortfahren mit
Sparen Sie 15% vom Listenpreis*
Verwenden Sie den Code SAVE15 im Warenkorb. Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 139,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 521,00 |
Über diesen Artikel
€ 139,00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
pink to purple
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
originator
Abbott
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cccnc2Nc3ccc(O)cc3
InChI
1S/C18H17N3O4S.ClH/c1-25-15-8-10-16(11-9-15)26(23,24)21-17-3-2-12-19-18(17)20-13-4-6-14(22)7-5-13;/h2-12,21-22H,1H3,(H,19,20);1H
InChI key
KWQWWUXRGIIBAS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility H2O: freely soluble 22 mg/mL | solubility H2O: >30 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?