Fortfahren mit
SML0229
CIQ
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3-Chlorophenyl)[3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-2(1H)-isoquinolinyl]-methanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 354,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H26ClNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
467.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 354,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)C(=O)N2CCc3c(cc(c(c3)OC)OC)C2COc4ccc(cc4)OC
InChI
1S/C26H26ClNO5/c1-30-20-7-9-21(10-8-20)33-16-23-22-15-25(32-3)24(31-2)14-17(22)11-12-28(23)26(29)18-5-4-6-19(27)13-18/h4-10,13-15,23H,11-12,16H2,1-3H3
InChI key
VYMILMYEENZHAR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CIQ is a selective NR2C/NR2D-containing NMDA potentiator
CIQ is positive allosteric modulator of NR2C/NR2D subunit containing NMDA receptors. CIQ increases channel opening frequency of recombinant NR2Cor NR2D containing receptors by two-fold (EC50 = 2.7 and 2.8 μM, respectively), with no effect on NR2A or NR2B subtypes. The compound does not alter the EC50 values for glutamate or glycine on channel opening.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6617H130A9111
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
solid
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: 15 mg/mL
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
off-white
color
white
color
off-white to light tan
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CIQ
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)