Fortfahren mit
SML0244
Thiamet G
≥98% (HPLC), O-GlcNAcase inhibitor, powder
Synonym(e):
(3aR,5R,6S,7R,7aR)-2-(ethylamino)-3a,6,7,7a-tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-5H-Pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 509,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Thiamet G, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -21 to -26°, c = 0.3 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCNC1=N[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]2S1
InChI
1S/C9H16N2O4S/c1-2-10-9-11-5-7(14)6(13)4(3-12)15-8(5)16-9/h4-8,12-14H,2-3H2,1H3,(H,10,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
PPAIMZHKIXDJRN-FMDGEEDCSA-N
Application
Thiamet G has been used as an O-GlcNAcase inhibitor:
  • to treat human embryonic kidney 293 cells in order to study its effect on Wnt/beta-catenin signalling
  • to treat lytically-replicating producer
  • to incubate mice (C57BL/6) aortic segments to increase global O-GlcNAc levels
Biochem/physiol Actions
Thiamet G is a glycosidase inhibitor
Thiamet G is a potent inhibitor of the enzyme O-GlcNAcase (Ki = 21 nM). The compound is orally bioavailable and crosses the blood brain barrier. Thiamet G leads to an increase in O-GlcNAc-modified proteins in cell-based and in vivo assay systems, and reduces levels of phosphorylated Tau protein in rat cortex and hippocampus.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69238
description
≥98% (HPLC)
description
High molecular weight, high purity DNA for any application
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiamet G
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)