Fortfahren mit
SML0262
GSK575594A
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(4-Amino-2-fluorophenyl)-4-[[4′-fluoro-4-(methylsulfonyl)[1,1′-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-piperazine (9CI), [4-(4-Amino-2-fluorophenyl)-1-piperazinyl][4′-fluoro-4-(methylsulfonyl)[1,1′-biphenyl]-2-yl]-methanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 432,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H23F2N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
471.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 432,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(=O)(=O)c1ccc(-c2ccc(F)cc2)c(c1)C(=O)N3CCN(CC3)c4ccc(N)cc4F
InChI
1S/C24H23F2N3O3S/c1-33(31,32)19-7-8-20(16-2-4-17(25)5-3-16)21(15-19)24(30)29-12-10-28(11-13-29)23-9-6-18(27)14-22(23)26/h2-9,14-15H,10-13,27H2,1H3
InChI key
DAPKZHQMEQRNPY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK575594A is a selective agonist of human GPR55.
GSK575594A is a selective agonist of human GPR55. It is specific for human over rodent GPR55. GSK575594A had no activity across a set of more than 200 validated molecular target assays from diverse classes including kinases, proteases and other enzymes, GPCRs, ion channels, nuclear receptors, and membrane transporters.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)