Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 78,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 318,00 € 270,30 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(SC3Cn4cnc[n+]4C3)=C(N2C1=O)C([O-])=O
InChI
1S/C15H18N4O4S/c1-7-11-10(8(2)20)14(21)19(11)12(15(22)23)13(7)24-9-3-17-5-16-6-18(17)4-9/h5-11,20H,3-4H2,1-2H3/t7-,8-,10-,11-/m1/s1
InChI key
MRMBZHPJVKCOMA-YJFSRANCSA-N
Biochem/physiol Actions
Biapenem is a broad spectrum, carbapenem-based antibiotic with activity against both Gram-positive and Gram-negative bacterial strains.
Biapenem is a broad spectrum, carbapenem-based antibiotic.
Biapenem does not react to renal dihydropeptidase-I mediated hydrolysis in human. Biapenem is well absorbed by tissues and body fluids, following intravenous injection.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - |
| form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility H2O: ≥5 mg/mL (warmed) | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?