Fortfahren mit
SML0335
Remacemide hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-N-(1-methyl-1,2-diphenylethyl)-acetamide hydrochloride, FPL 12924AA, PR 934-423A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CC(Cc1ccccc1)(NC(=O)CN)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O.ClH/c1-17(19-16(20)13-18,15-10-6-3-7-11-15)12-14-8-4-2-5-9-14;/h2-11H,12-13,18H2,1H3,(H,19,20);1H
InChI key
HYQMIUSWZXGTCC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Remacemide HCl is a low affinity NMDA antagonist with anticonvulsant properties.
Remacemide HCl is a low affinity NMDA antagonist with anticonvulsant properties. Remacemide also been shown to block voltage-dependent sodium channels.
Remacemide possesses neuroprotective and anti-epileptic actions. It supports reducing the frequency of seizures. Remacemide is also known to be a potential therapeutic for Huntington′s disease.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H130A9111SML0494
description
≥98% (HPLC)
description
solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
film
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)