Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 111,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 435,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Costunolid, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +110.0 to +130.0°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C1=C/CC\C(C)=C\[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H20O2/c1-10-5-4-6-11(2)9-14-13(8-7-10)12(3)15(16)17-14/h5,9,13-14H,3-4,6-8H2,1-2H3/b10-5+,11-9+/t13-,14+/m0/s1
InChI key
HRYLQFBHBWLLLL-AHNJNIBGSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description (European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard) | description CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form - | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution) | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Costunolid
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?