Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 131,00 € 111,35 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 517,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H18NO2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 111,35
Listenpreis€ 131,00Sparen Sie 15%Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCP(O)(=O)CCCN
InChI
1S/C7H18NO2P/c1-2-3-6-11(9,10)7-4-5-8/h2-8H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
ONNMDRQRSGKZCN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CGP36742 is a GABAB receptor antagonist.
CGP36742 was the first orally active GABAB-selective antagonist. The IC50 for blocking GABAergic transmission is 36 μM. Oral administration of CGP36742 in rats blocks baclofen-induced neuronal depression, and reduces learning deficit and passive avoidance in an olfactory bulbectomy depression model.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (NMR) | description - | description - | description - |
| assay ≥97% (NMR) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 10 mg/mL (clear solution, warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?