Fortfahren mit
SML0503
9(S)-HODE
≥98% (HPLC), metabolite of linoleic acid, solution
Synonym(e):
9S-Hydroxy-10E,12Z-octadecadienoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 620,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H32O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solution
€ 155,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
9(S)-HODE, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solution
concentration
1 mg/mL in ethanol
color
colorless to light yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC/C=C\C=C\[C@@H](O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O3/c1-2-3-4-5-6-8-11-14-17(19)15-12-9-7-10-13-16-18(20)21/h6,8,11,14,17,19H,2-5,7,9-10,12-13,15-16H2,1H3,(H,20,21)/b8-6-,14-11+/t17-/m1/s1
InChI key
NPDSHTNEKLQQIJ-UINYOVNOSA-N
Biochem/physiol Actions
9(S)-HODE is a pro-inflammatory linoleic acid lipoxygenation product.
9(S)-HODE is produced by the lipoxygenation of linoleic acid. It is a major component of plasma oxidized low-density lipoprotein. 9-HODE has been shown to stimulate cell proliferation and and extracellular matrix synthesis in human mesangial cells via PPARgamma. Pro-inflammatory effects of 9-HODE, acting through the receptor GPR132, can contribute to atherosclerosis progression. 9-HODE has also been shown to activate spinal TRPV1, leading to inflammatory hyperalgesia.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
900130E04397
description
≥98% (HPLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand (900130E), ethanol solution
description
~100 mg/mL in ethanol, analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
99% (TLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
form
solution
form
ethanol solution
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
color
colorless to light yellow
color
-
color
-
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)