Fortfahren mit
SML0586
Lomeguatrib
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-6-[(4-bromo-2-thienyl)methoxy]-9H-purine, O6-(4-bromothenyl)guanine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 306,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8BrN5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1nc(OCc2cc(Br)cs2)c3nc[nH]c3n1
InChI
1S/C10H8BrN5OS/c11-5-1-6(18-3-5)2-17-9-7-8(14-4-13-7)15-10(12)16-9/h1,3-4H,2H2,(H3,12,13,14,15,16)
InChI key
JUJPKFNFCWJBCX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lomeguatrib is a highly potent inactivator of O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT), a DNA repair protein which can confer resistance to some cancer chemotherapeutics, in particular the DNA alkylating agents such as Temozolomide, DTIC, Carmustine, etc. Lomeguatrib is a highly potent inactivator of MGMT and can be used to further investigate mechanisms of resistance. It is a potent irreversible inactivator of all mammalian O6-alkylguanine-DNA-alkyltransferases, so far tested with nanomolar activity in vitro and in vivo.
Lomeguatrib is a highly potent irreversible inactivator of O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B2292SML1761SML3595
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (TLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
methanol: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL protein, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)