Fortfahren mit
SML0647
Phenazepam
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
7-Bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-Bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydrobenzo[e]-1,4-diazepin-2-one, BD 98, Fenazepam
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10BrClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1cc2c(cc1)NC(=O)CN=C2c3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C15H10BrClN2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(18-8-14(20)19-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,19,20)
InChI key
CGMJQQJSWIRRRL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Phenazepam is an agonist of the γ-Aminobutyric acid A (GABAA)-benzodiazepine receptor chloride channel complex.
Phenazepam is the benzodiazepine that exhibit anticonvulsive, anxiolytic, sedative and hypnotic effects in humans and experimental animals. Phenazepam is an agonist of the γ-Aminobutyric acid A (GABAA)-benzodiazepine receptor chloride channel complex.
Features and Benefits
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Lact. - Muta. 1B - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)