Fortfahren mit
SML0686
Talampanel
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-(-)-1-(4-Aminophenyl)-3-acetyl-4-methyl-7,8-methylenedioxy-3,4-dihydro-5H-2,3-benzodiazepine, GYKI 53773, LY 300164, LY300164
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 458,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H19N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 142,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -280 to -340°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](C1)N(C(C)=O)N=C(C2=CC=C(N)C=C2)C3=C1C=C(OCO4)C4=C3
InChI
1S/C19H19N3O3/c1-11-7-14-8-17-18(25-10-24-17)9-16(14)19(21-22(11)12(2)23)13-3-5-15(20)6-4-13/h3-6,8-9,11H,7,10,20H2,1-2H3/t11-/m1/s1
InChI key
JACAAXNEHGBPOQ-LLVKDONJSA-N
Biochem/physiol Actions
Talampanel ia a specific noncompetitive AMPA receptor antagonist and anticonvulsant.
Talampanel is a specific noncompetitive AMPA receptor antagonist; anticonvulsant.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1354T8200SML1839
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: insoluble, DMSO: ~14 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white
color
yellow to orange
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)