Fortfahren mit
SML0694
BX-795 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[3-[[5-iodo-4-[[3-[(2-thienylcarbonyl)amino]propyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-1-Pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 425,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26IN7O2S · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
591.47 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Ic1cnc(Nc2cccc(NC(=O)N3CCCC3)c2)nc1NCCCNC(=O)c4cccs4
InChI
1S/C23H26IN7O2S/c24-18-15-27-22(30-20(18)25-9-5-10-26-21(32)19-8-4-13-34-19)28-16-6-3-7-17(14-16)29-23(33)31-11-1-2-12-31/h3-4,6-8,13-15H,1-2,5,9-12H2,(H,26,32)(H,29,33)(H2,25,27,28,30)
InChI key
VAVXGGRQQJZYBL-UHFFFAOYSA-N
Application
BX-795 hydrochloride has been used to study the effect of kinase inhibition on human endogenous retroviruses (HERVs) transcription activation.
Biochem/physiol Actions
BX-795 is an inhibitor of TANK binding kinase 1 (TBK1) and IKB kinase epsilon (IKK epsilon)′
BX-795 was initially characterized as a potent inhbitor of 3-phosphoinositide-dependent kinase-1. Additional studies with BX-795 have shown that the molecule is also a potent dual inhibitor of IKKe and TBK1 which are known to regulate the expression of interferons via the phosphorylation of interferon regulatory factor 3 (IRF3).
BX-795 competes for the ATP (adenosine triphosphate) binding pocket of 3-phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) with its substrate ATP. In vitro assays reveal that BX-795 might inhibit Unc-51 (serine/threonine-protein kinase)-like autophagy activating kinase (ULK1).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
204001SML3347
description
≥98% (HPLC)
description
BX-795, also referenced under CAS 702675-74-9, modulates the biological activity of multiple kinases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)