Fortfahren mit
SML0711
RS504393
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Methyl-1′-[2-(5-methyl-2-phenyl-4-oxazolyl)ethyl]-spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4′-piperidin]-2(1H)-one, RS-504393
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 452,00
€ 384,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H27N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
417.50
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 152,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCC4(OC(=O)Nc5c4cc(cc5)C)CC3)CCc1nc([o]c1C)c2ccccc2
InChI
1S/C25H27N3O3/c1-17-8-9-22-20(16-17)25(31-24(29)27-22)11-14-28(15-12-25)13-10-21-18(2)30-23(26-21)19-6-4-3-5-7-19/h3-9,16H,10-15H2,1-2H3,(H,27,29)
InChI key
ODNICNWASXKNNQ-UHFFFAOYSA-N
Application
RS504393 has been used in mass spectrometry.
Biochem/physiol Actions
RS504393 is a highly selective CCR2 chemokine receptor antagonist.
RS504393 is a highly selective CCR2 chemokine receptor antagonist. RS504393 inhibits MCP-1 chemotaxis and ischemia-reperfusion injury in kidneys.
RS504393 helps to increase the analgesic potency of morphine and buprenorphine in neuropathic rats. RS504393 has the ability to block the upregulation of pronociceptive factors, like IL-1 (interlukin 1) β, IL-18 (interlukin 18), IL-6 (interlukin 6) and inducible nitric oxide synthase (iNOS), that are induced by chronic constriction injury (CCI).
Features and Benefits
This compound is featured on the Chemokine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
227016AABH9C14884CAABH9C14809C
description
≥98% (HPLC)
description
The CCR2 Antagonist, also referenced under CAS 445479-97-0, controls the biological activity of CCR2.
description
-
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (racemic mixture, HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 60 mg/mL, ethanol: 6 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)