Fortfahren mit
SML0730
PCNA-I1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(3-Methylthiophene-2-carboxylic acid)-N′-[(3-hydroxy-2-naphthalenyl)methylene]hydrazide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.37
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 77,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PCNA-I1 is a PCNA inhibitor.
PCNA-I1 is a small molecule PCNA inhibitor that selectively binds to PCNA trimers and reduces the association of PCNA with chromatin. PCNA-I1 induces S and G2/M phase cell cycle arrest in tumor cells with greater efficacy than non-transformed cells.
Proliferating cell nuclear antigen-l1 (PCNA) is a member of the scaffold B class. It acts as a linker at the monomer-monomer interface. PCNA-I1 has the ability to block the development of primary cultures of bone marrow mesenchymal stem cells, endothelial cells, lymphocytes, mammary epithelial cells and prostate epithelial cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB2108448SAB5701035WH0005111M2
description
≥98% (HPLC)
description
IgG fraction of antiserum
description
-
description
clone 1G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)