Fortfahren mit
SML0753
PSB-12062
≥98% (HPLC)
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
10-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-10H-phenoxazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Sparen Sie 15% vom Listenpreis*
Verwenden Sie den Code SAVE15 im Warenkorb. Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H15NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 119,00
Speichern 15 % mit Code SAVE15
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N2c3c(cccc3)Oc4c2cccc4)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C19H15NO3S/c1-14-10-12-15(13-11-14)24(21,22)20-16-6-2-4-8-18(16)23-19-9-5-3-7-17(19)20/h2-13H,1H3
InChI key
DHZNMEIBMACSFH-UHFFFAOYSA-N
Application
PSB-12062 has been used as a P2X4 antagonist to pre-treat macrophages in inhibitor screening studies to understand the inflammation process. It has also been used as P2X4 antagonists to pre-treat P2X7-deficient BV-2 cells to elucidate the roles of P2X4.
Biochem/physiol Actions
PSB-12062 is a P2X4 receptor antagonist.
PSB-12062 is a P2X4 receptor antagonist. P2X4 receptors are highly expressed in the central nervous system (CNS), and have been studied as a therapeutic target for neutopathic pain, and treatment of traumatic brain injury, cerebral ischemia, and spinal cord injury. PBS-12062 is a new P2X4-specific antagonist with equal potency against human, rat and mouse receptors (IC50s 1.38, 0.92 and 1.76 μM, respecitively). The compound does not display significant inhibition of human P2X1, P2X2, P2X3 or P2X7 at 10 μM.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)