Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 101,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 457,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17N2 · I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
IDT307, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, orange to dark orange-red
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].[n+]1(ccc(cc1)c2ccc(cc2)N(C)C)C
InChI
1S/C14H17N2.HI/c1-15(2)14-6-4-12(5-7-14)13-8-10-16(3)11-9-13;/h4-11H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CAMWVBRDIKKGII-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
IDT307 (APP+) is a fluorescent analogue of the dopaminergic neurotoxin MPP+ monoamine transporter substrate that fluoresces after uptake into cells. IDT307 is a substrate for the dopamine transporter (DAT), norepinephrine transporter (NET), and serotonin transporter (SERT). IDT307 (APP+) was found to label catecholamine neuronal cell bodies with high selectivity in midbrain and was used to investigate SERT function in lymphocytes and platelets.
IDT307 (APP+) is a fluorescent analogue of the dopaminergic neurotoxin MPP+.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?