Fortfahren mit
SML0787
AC 42
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(4-Butyl-1-piperidinyl)-1-(2-methylphenyl)-1-butanone hydrochloride, AC-42
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H31NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.93
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N2(CCC(CC2)CCCC)CCCC(=O)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C20H31NO.ClH/c1-3-4-9-18-12-15-21(16-13-18)14-7-11-20(22)19-10-6-5-8-17(19)2;/h5-6,8,10,18H,3-4,7,9,11-16H2,1-2H3;1H
InChI key
HJCOVULGUXGGSU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AC-42 is a specific agonist of the muscarininc M1 receptor (pEC50 = 6.54) with little or no activity against other muscarinic receptor family members. AC-42 binds to an allosteric site adjacent to the adjacent to the orthosteric, acetylcholine binding site.
AC-42 is a specific agonist of the muscarininc M1 receptor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0933SML0949SML0976
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)