Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 414,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
n1c([o]c(c1)c3ncccc3)C(=O)CCCCCCc2ccccc2
InChI
1S/C21H22N2O2/c24-19(14-7-2-1-4-10-17-11-5-3-6-12-17)21-23-16-20(25-21)18-13-8-9-15-22-18/h3,5-6,8-9,11-13,15-16H,1-2,4,7,10,14H2
InChI key
ILOIOIGZFHGSMS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
OL-135 is a CNS penetrant, highly potent and selective reversible inhibitor of FAAH devoid of CB1, CB2 and μ and δ opioid receptors activities that increases the analgesic and hypothermic activity of anandamide.
OL-135 is a CNS penetrant, highly potent and selective reversible inhibitor of FAAH.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?