Fortfahren mit
SML0798
Osanetant
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-N-{{3-[1-Benzoyl-3-(3,4-dichlorophenyl)piperidin-3-yl]prop-1-yl}-4-phenylpiperidin-4-yl}-N-methylacetamine, SR-142801, SR142801
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 261,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 915,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H41Cl2N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
606.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 261,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +17 to +24°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)[C@@]4(CN(CCC4)C(=O)c5ccccc5)CCCN2CCC(CC2)(N(C)C(=O)C)c3ccccc3)Cl
InChI
1S/C35H41Cl2N3O2/c1-27(41)38(2)35(29-13-7-4-8-14-29)19-23-39(24-20-35)21-9-17-34(30-15-16-31(36)32(37)25-30)18-10-22-40(26-34)33(42)28-11-5-3-6-12-28/h3-8,11-16,25H,9-10,17-24,26H2,1-2H3/t34-/m0/s1
InChI key
DZOJBGLFWINFBF-UMSFTDKQSA-N
Biochem/physiol Actions
Osanetant is a selective antagonist of neurokinin 3 receptor NK3.
Osanetant is a selective antagonist of neurokinin 3 receptor NK3. Neurokinins (tachykinins) are members of a family of at least three neuropeptides, substance P, neurokinin A, and neurokinin B (NKB), with each mediating their biological effects through binding to a preferred G-protein-coupled receptor termed NK1, NK2, or NK3, respectively. All three NK receptors are expressed in regions of the central nervous system that are related to emotion and cognition (i.e., amygdala and hippocampus) and have been linked to various degrees in psychiatric disorders. Neurokinin receptors, including NK3 receptors, are also expressed in the motor and sensory systems of the digestive tract. Osanetant was in clinical trials for both irritable bowel syndrome and schizophrenia.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
180016987115NIST81A
USP
USP
1800169
Nonacosane
vibrant-m
NIST81A
Glass Sand
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
description
NIST®SRM®
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)