Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 128,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 362,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22N2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
C#CC(N(C(C1=CC=CS1)C(NCC(OCC)=O)=O)C2=CC=C(OC)C=C2OC)=O
InChI
1S/C21H22N2O6S/c1-5-18(24)23(15-10-9-14(27-3)12-16(15)28-4)20(17-8-7-11-30-17)21(26)22-13-19(25)29-6-2/h1,7-12,20H,6,13H2,2-4H3,(H,22,26)
InChI key
AHOOZADJPNUFOQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PACMA 31 is an orally bioavailable, selective inhibitor (IC50 = 10 μM) of protein disulfide isomerase (PDI), an endoplasmic reticulum protein that regulates oxidative protein folding by catalyzing the breakage and reformation of disulfide bonds. PDI is upregulated in ovarian, and several other cancers. PACMA 31 dose dependently inhibits proliferation of OVCAR-8 in culture and in a tumor xenograft model.
PACMA 31 is an orally bioavailable, selective inhibitor (IC50 = 10 μM) of protein disulfide isomerase (PDI).
Both in vivo and in vitro studies reveal that PACMA 31 possesses anti-tumor function, especially observed in ovarian cancer.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?