Fortfahren mit
SML0888
Sertaconazole nitrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[2-[(7-Chlorobenzo[b]thien-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole nitrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,70
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H15Cl3N2OS · HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 46,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1)COC(C[n]4cncc4)c3c(cc(cc3)Cl)Cl)cccc2Cl.[N+](=O)([O-])O
InChI
1S/C20H15Cl3N2OS.HNO3/c21-14-4-5-16(18(23)8-14)19(9-25-7-6-24-12-25)26-10-13-11-27-20-15(13)2-1-3-17(20)22;2-1(3)4/h1-8,11-12,19H,9-10H2;(H,2,3,4)
InChI key
HAAITRDZHUANGT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Sertaconazole nitrate is an imidazole antifungal.
Sertaconazole nitrate is an imidazole antifungal. Like other imidazole antifungals, sertaconazole blocks the synthesis of ergosterol, an essential component of the fungal cell membrane, by inhibiting the P450 enzyme 14α-demethylase that converts lanosterol to ergosterol.
Sertaconazole nitrate is an antifungal agent with anti-inflammatory and anti-itch activity. Topical administration of this drug reduces the releases of cytokines from activated T-cell enriched human lymphocytes. Sertaconazole nitrate has been used as a highly safe and effective therapeutic for treating tinea pedis interdigitalis. It is also used to treat contact hypersensitivity and irritant contact dermatitis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S0460000TA9H98048AF5M1900000
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sertaconazole nitrate
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)