Fortfahren mit
SML0944
NK-252
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[5-(2-Furanyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-N′-(2-pyridinylmethyl)-urea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 269,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 269,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(Cc3ncccc3)C(=O)Nc1nnc([o]1)c2[o]ccc2
InChI
1S/C13H11N5O3/c19-12(15-8-9-4-1-2-6-14-9)16-13-18-17-11(21-13)10-5-3-7-20-10/h1-7H,8H2,(H2,15,16,18,19)
InChI key
FNSCFQXZZNCDAI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NK-252 is a very potent, specific activator of the transcription factor Nrf2, which activates antioxidant-associated genes. NK-252 induces expression of an antioxidant response element promoter driven reporter gene, and protects Huh-7 liver cells against H202 induced cytotoxicity.
NK-252 is a very potent, specific activator of the transcription factor Nrf2.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
420305K2015
description
≥98% (HPLC)
description
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (IC50 = 2.45 µM) and protein kinase A (IC50 = 25.7 µM).
description
Ready Made Solution, from Nonomuraea longicatena, >98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>98%
form
powder
form
solid
form
solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble
solubility
-
color
white to beige
color
off-white
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)