Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 97,50 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H17ClN2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.86
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1NC(=O)CCc3cc(c(cc3)OC)OC)ccc(c2)Cl
InChI
1S/C18H17ClN2O3S/c1-23-14-7-3-11(9-15(14)24-2)4-8-17(22)21-18-20-13-6-5-12(19)10-16(13)25-18/h3,5-7,9-10H,4,8H2,1-2H3,(H,20,21,22)
InChI key
LXFKEVQQSKQXPR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KY02111 promotes differentiation of human pluripotent stem cells (hPSCs) to cardiomyocytes by inhibiting WNT signaling in hPSCs in a manner that is distinct from that of previously studied WNT inhibitors. The substantial (98%) differentiation of hPSCs to cardiomyocytes with KY02111 is achieved in xeno-free and cytokine-free conditions.
KY02111 promotes differentiation of human pluripotent stem cells (hPSCs) to cardiomyocytes by inhibiting WNT signaling in hPSCs.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?