Fortfahren mit
SML0951
Salubrinal
≥98% (HPLC), powder, eIF2α dephosphorylation inhibitor
Synonym(e):
(2E)-3-Phenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-[[(8-quinolinylamino)thioxomethyl]amino]ethyl] 2-propenamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H17Cl3N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.81
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Salubrinal, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to brown to grey
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S=C(NC(NC(=O)\C=C\c3ccccc3)C(Cl)(Cl)Cl)Nc1c2ncccc2ccc1
InChI
1S/C21H17Cl3N4OS/c22-21(23,24)19(27-17(29)12-11-14-6-2-1-3-7-14)28-20(30)26-16-10-4-8-15-9-5-13-25-18(15)16/h1-13,19H,(H,27,29)(H2,26,28,30)/b12-11+
InChI key
LCOIAYJMPKXARU-VAWYXSNFSA-N
Application
Salubrinal has been used to study the effect of stress-protective genes and pathways on organism development and lifespan. It has also been used to study the therapeutic potential of salubrinal in methamphetamine induced blood–brain barrier disruption.
Biochem/physiol Actions
Salubrinal is a selective Inhibitor of eIF2α (eukaryotic translation initiation factor 2 α-subunit) dephosphorylation, inhibiting global protein translation. Salubrinal is a specific inhibitor of ER Stress induced apoptosis.
Salubrinal is a selective Inhibitor of eIF2α dephosphorylation; specific inhibitor of ER Stress induced apoptosis.
Salubrinal maintains protein phosphorylation in order to offer protection against from the adverse effects of endoplasmic reticulum stress. Salubrinal prevents collagenase-mediated articular cartilage damage promoting downregulation of matrix metalloproteinase 13.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)