Fortfahren mit
SML0980
CYM51010
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[[4-(Acetylamino)phenyl]methyl]-4-(2-phenylethyl)-4-Piperidinecarboxylic acid ethyl ester, CID23723457, ML335
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 365,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H32N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.53
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
CYM51010 is a biased ligand of μ-opioid receptor - δ-opioid receptor heterodimers.
CYM51010 is a biased ligand of μ-opioid receptor – δ-opioid receptor heterodimers. CYM51010 exhibits anti-nociceptive activity similar to morphine, but with a decreased levels of tolerance development and withdrawal symptoms.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O0382SAB4502042CB_940606248
vibrant-m
C1010
description
≥98% (HPLC)
description
whole antiserum, lyophilized powder
description
affinity isolated antibody
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
form
powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)