Fortfahren mit
SML0988
CCCI-01
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-Nitro-N-(3-pyridinylmethyl)-2-furancarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 99,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1[o]c(cc1)C(=O)NCc2cnccc2
InChI
1S/C11H9N3O4/c15-11(9-3-4-10(18-9)14(16)17)13-7-8-2-1-5-12-6-8/h1-6H,7H2,(H,13,15)
InChI key
OBZHOVWNZIVCCZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CCCI-01 iinduces the fomation of multipolar spindles in cancer cells.
CCCI-01 induces the fomation of multipolar spindles in cancer cells containing multiple, or supernumerary centromeres. CCCI-01 leads to centromere declustering, disruption of cell cycle and apoptsis in BT-549 breast cancer cells without affecting bipolar spindles in normal primary human mammary epithelial cells.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4330SML1410M8515
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to off-white
Was ist los?
WGK 3
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)