Fortfahren mit
SML1073
BIX
≥98% (HPLC), molecular chaperone GRP78 inducer, powder
Synonym(e):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl ester thiocyanic acid, BiP protein Inducer X
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 476,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
BIX, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O)C=C(C(CSC#N)=O)C=C1
InChI
1S/C9H7NO3S/c10-5-14-4-9(13)6-1-2-7(11)8(12)3-6/h1-3,11-12H,4H2
InChI key
SVFLBLCWKKQKDW-UHFFFAOYSA-N
Application
BIX has been used in cell viability assay.
Biochem/physiol Actions
BIX (BiP protein inducer X) induces the expression of the endoplasmic reticulum chaperone protein GRP78 (glucose regulated protein 78, BiP) leading to an attenuation of the unfolded protein response. BIX protects neuronal cells and retinal cells from ER-stress induced cell death.
BIX is an inducer of molecular chaperone GRP78 (BIP, Glucose regulated protein 78).
Other Notes
air sensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABS474G904305989
description
≥98% (HPLC)
description
clone N88, from mouse
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
≥90.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
buffered aqueous solution
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)