Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 250,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Tunicamycin, gebrauchsfertige Lösung, 5 mg/mL in DMSO, from Streptomyces sp.
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
form
DMSO solution
concentration
5 mg/mL in DMSO
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N4(C=CC(=O)NC4=O)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C(O)C[C@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)NC(=O)\C=C\CC(C)C)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C30H46N4O16/c1-11(2)5-4-6-16(38)32-19-23(43)20(40)14(47-29(19)50-28-18(31-12(3)36)22(42)21(41)15(10-35)48-28)9-13(37)26-24(44)25(45)27(49-26)34-8-7-17(39)33-30(34)46/h4,6-8,11,13-15,18-29,35,37,40-45H,5,9-10H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,38)(H,33,39,46)/b6-4+/t13?,14-,15-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
InChI key
ZHSGGJXRNHWHRS-PEALBESXSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 5 mg/mL in DMSO, from Streptomyces sp. | description - | description - | description ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| form DMSO solution | form powder | form - | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| concentration 5 mg/mL in DMSO | concentration - | concentration - | concentration - |
| biological source Streptomyces sp. | biological source - | biological source - | biological source - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?