Fortfahren mit
SML1369
Tesaglitazar
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(αS)-α-Ethoxy-4-[2-[4-[(methylsulfonyl)oxy]phenyl]ethoxy]-benzenepropanoic acid, (S)-2-Ethoxy-3-[4-[2-(4-methanesulfonyloxyphenyl)ethoxy]phenyl]propanoic acid, AR-H 039242, AZ 242, AZ-242, Tesaglitizar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 556,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=S(OC1=CC=C(CCOC2=CC=C(C[C@H](OCC)C(O)=O)C=C2)C=C1)(C)=O
InChI
1S/C20H24O7S/c1-3-25-19(20(21)22)14-16-6-8-17(9-7-16)26-13-12-15-4-10-18(11-5-15)27-28(2,23)24/h4-11,19H,3,12-14H2,1-2H3,(H,21,22)/t19-/m0/s1
InChI key
CXGTZJYQWSUFET-IBGZPJMESA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Tesaglitazar is a potent and specific dual PPARα/γ agonist that improves insulin resistance and carbohydrate and lipid metabolism in ob/ob mice and obese Zucker rats.
Tesaglitazar is a potent and specific dual PPARα/γ agonist.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)