Fortfahren mit
SML1374
Alamandine trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(Ala¹)-Angiotensin I/II (1-7) trifluoroacetate salt, ARVYIHP trifluoroacetate salt, Angiotensin A (1-7) trifluoroacetate salt, H-Ala-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-OH trifluoroacetate salt, L-alanyl-L-arginyl-L-valyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-histidyl-L-Proline trifluoroacetate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 449,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H62N12O9 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
855.00 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Alamandine is an endogenous heptapeptide that can be formed from angiotensin A by angiotensin converting enzyme-2 or directly from angiotensin-(1–7) by decarboxylation of its aspartate residue. Alamandine′s activity is similar to Ang-(1–7) rather than that of angiotensin II or angiotensin A. However, Alamandine acts at a different receptor, the Mas-related receptor, MrgD. Alamandine causes vasodilation, and has antifibrosis and antihypertensive activity.
Alamandine is an endogenous heptapeptide with similar activity to Angitensin (1-7), but acting at a different receptor, the Mas-related receptor, MrgD.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H98DB1D22CDS000319AABH97D2BF95
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
AldrichCPR
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)