Fortfahren mit
SML1379
Seratrodast
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(±)-7-(3,5,6-Trimethyl-1,4-benzoquinon-2-yl)-7-phenylheptanoic acid, AA-2414
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 75,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C)=C1C)C(C)=C(C(CCCCCC(O)=O)C2=CC=CC=C2)C1=O
InChI
1S/C22H26O4/c1-14-15(2)22(26)20(16(3)21(14)25)18(17-10-6-4-7-11-17)12-8-5-9-13-19(23)24/h4,6-7,10-11,18H,5,8-9,12-13H2,1-3H3,(H,23,24)
InChI key
ZBVKEHDGYSLCCC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TBXA2R(6915)
Biochem/physiol Actions
Seratrodast is a thromboxane A2 (TXA2) receptor (TP receptor) antagonist with anti-asthmatic activity.
Seratrodast is a thromboxane A2 (TXA2) receptor (TP receptor) antagonist with anti-asthmatic activity. Seratrodast inhibits the bronchconstriction induced by leukotriene D4 (LTD4), and platelet activating factor (PAF) with a long duration of action.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P78997043940560
description
≥98% (HPLC)
description
fractionated antiserum, lyophilized powder
description
suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)