Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 201,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 662,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12ClN3O2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.72 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
XL413 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC2=C(C=C1)OC3=C2N=C([C@H]4NCCC4)NC3=O.C
InChI
1S/C14H12ClN3O2.CH4/c15-7-3-4-10-8(6-7)11-12(20-10)14(19)18-13(17-11)9-2-1-5-16-9;/h3-4,6,9,16H,1-2,5H2,(H,17,18,19);1H4/t9-;/m0./s1
InChI key
UYBMDYGAVMHMGF-FVGYRXGTSA-N
Biochem/physiol Actions
XL413 is a selective inhibitor of the serine-threonine kinase CDC7 (cell division cycle 7 homolog), a regulator of cell cycle checkpoint control that has been implicated in protecting tumor cells from apoptotic cell death during replication stress. XL413 has an IC50 of 3.4 nM for CDC7, compared to 215 nM, 42 nM and 18 nM for CK2, PIM1 and pMCM2, respectively. XL413 caused significant tumor growth regression in rodent models, causing cell cycle arrest in the late S to G2 phase.
XL413 is a selective inhibitor of the serine-threonine kinase CDC7.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?