Merck
SML1435
SPP86
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Isopropyl-3-(phenylethynyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1C(C#CC3=CC=CC=C3)=NN2C(C)C
InChI
1S/C16H15N5/c1-11(2)21-16-14(15(17)18-10-19-16)13(20-21)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,10-11H,1-2H3,(H2,17,18,19)
InChI key
JQOIRTDBHMDWMT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SPP86 is a potent cell permeable inihbitor of RET tyrosine kinase with an IC50 value of 8 nM and with some inhibitory activity at EphA1, FGFR1, Flt4, Lck and Yes. SPP86 does not inhibit p38, CSK, KIT, PDGF, Src or BCR-ABL. SPP86 inhibited RET-mediated activation of the PI3K/Akt and MAPK pathways at doses of 0.1- 1 μM in a cell line expressing oncogenic RET and inhibited RET-induced ERα phosphorylation and proliferation in MCF7 cells with an IC50 value of 1.0 μM, similar to tamoxifen.
SPP86 is a potent cell permeable inihbitor of RET tyrosine kinase.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)