Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 306,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1(N2CCOCC2)=NC(C3=CC=CC=C3)=CS1
InChI
1S/C13H14N2OS/c1-2-4-11(5-3-1)12-10-17-13(14-12)15-6-8-16-9-7-15/h1-5,10H,6-9H2
InChI key
MRNNJVNMXOZEQC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VPC-14228 is a potent and specific inhibitor of human androgen receptor (AR) that binds to AR DNA-binding domain (AR DBD). Apparently VPC-14228 blocks the transcriptional activity of constitutively active AR splice variants.
VPC-14228 is a potent and specific inhibitor of human androgen receptor (AR).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Fkbp4 | description - | description AldrichCPR |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form lyophilized powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![1,3-Bis[4-(4-pyridyl)-2-thiazolyl]benzene AldrichCPR](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/400/452/3ea611e2-54fc-4b97-8dd7-0f51ecc797f4/640/3ea611e2-54fc-4b97-8dd7-0f51ecc797f4.png)