Fortfahren mit
SML1584
CMPPE
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2-[1-[2-(4-Chlorophenyl)-5-methylpyrazol[1,5-a]pyrimidin-7-yl]-2-piperidinyl]ethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H23ClN4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.88
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 295,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1C2=NN(C(N3C(CCO)CCCC3)=CC(C)=N4)C4=C2
InChI
1S/C20H23ClN4O/c1-14-12-20(24-10-3-2-4-17(24)9-11-26)25-19(22-14)13-18(23-25)15-5-7-16(21)8-6-15/h5-8,12-13,17,26H,2-4,9-11H2,1H3
InChI key
TZWSGOPCLUTFBZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CMPPE is a GABAB receptor positive allosteric modulator (PAM).
CMPPE is a GABAB receptor positive allosteric modulator (PAM). GABAB receptor positive allosteric modulators have potential for treatment of many neuro-psychiatric disorders as well as drug dependence and seizures. The receptor is a GPCR expressed throughout the CNS; it acts as both an auto-receptor and heteroreceptor to mudulate GABA release and regulate K+ channels and Ca++ channels. CMPPE has the highest hypoactivity/anticonvulsant ratio.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)