Fortfahren mit
SML1639
BRD3308
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Acetamido-N-(2-amino-4-fluorophenyl)benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 599,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14FN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 599,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(NC1=CC=C(C(NC2=CC=C(F)C=C2N)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C15H14FN3O2/c1-9(20)18-12-5-2-10(3-6-12)15(21)19-14-7-4-11(16)8-13(14)17/h2-8H,17H2,1H3,(H,18,20)(H,19,21)
InChI key
RRJDFENBXIEAPD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BRD3308 is a highly selective inhibitor of histone deacetylase 3 (HDAC3) with an IC50 value of 65 nM for HDAC3 vs. IC50 values of 1.08 μM and 1.15 μM for HDAC1 and HDAC2, respectively. BRD3308 protected pancreatic β cells, suppressing inflammatory cytokine-induced apoptosis and increasing insulin release without the toxicity associated with HDAC1 and HDAC2 inhibitors. In a rat model of type 2 diabetes, BRD3308 reduced hyperglycemia and increased insulin secretion without affecting weight gain. In another study, BRD3308 was found to activate HIV-1 transcription, disrupting HIV-1 latency.
BRD3308 is a highly selective inhibitor of histone deacetylase 3 (HDAC3).
BRD3308 promotes outgrowth of HIV-1 (human immunodeficiency virus 1) from inactive infected patient cells. It helps to increase β-cell proliferation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1346AV38939SAB1412098
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
IgG fraction of antiserum
description
clone 6C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)