Fortfahren mit
SML1640
DC_AC50
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-Amino-N-(2-bromo-4,6-difluorophenyl)-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]thieno[3,2-e]pyridine-2-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12BrF2N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C(C(NC2=C(Br)C=C(F)C=C2F)=O)SC3=NC4=C(CCC4)C=C31
InChI
1S/C17H12BrF2N3OS/c18-10-5-8(19)6-11(20)14(10)23-16(24)15-13(21)9-4-7-2-1-3-12(7)22-17(9)25-15/h4-6H,1-3,21H2,(H,23,24)
InChI key
DFNOJNBNTVQPCA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DC_AC50 is an inhibitor of copper trafficking proteins Atox1 and CCS, resulting in a disruption of cellular copper transport. Cancer cells rely more heavily on Atox1 and CCS than normal cells. DC_AC50 blockade of copper trafficking induces cellular oxidative stress, affecting cancer cells more strongly than normal cells, and leading to the inhibition of cancer cell proliferation.
DC_AC50 is an inhibitor of copper trafficking proteins Atox1 and CCS.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU046811
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Atox1
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to light brown
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)