Fortfahren mit
SML1713
Carprofen
≥97% (HPLC), COX-2 inhibitor, powder
Synonym(e):
6-Chlor-α-methyl-9H-carbazol-2-essigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,90
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 422,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
258-712-4
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 85,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Carprofen, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
InChI key
PUXBGTOOZJQSKH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS2(5743)
Biochem/physiol Actions
Carprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that has been found to have antimicrobial activity. Carprofen is primarily used as a veterinary analgesic and anti-inflammatory for arthritis and pain. Its anti-inflammatory activity is due to cyclooxygenase inihbition with selectivity for COX-2 inhibition, while its antimicrobial activity is less certain. Carprofen can kill B. subtilis by permeabilizing its membrane. Other studies have shown carprofen can target the Escherichia coli DNA polymerase III β subunit.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y00008461096699Y0000884
Carprofen United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1096699
Carprofen
description
≥97% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carprofen
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)