Fortfahren mit
SML1725
RTC13
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(5Z)-2-Amino-5-[[5-(2-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]-4(5H)-thiazolone, (Z)-2-Amino-5-((5-(2-nitrophenyl)furan-2-yl)methylene)thiazolidin-4-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 98,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(S/C1=C\C2=CC=C(C3=C([N+]([O-])=O)C=CC=C3)O2)=N
InChI
1S/C14H9N3O4S/c15-14-16-13(18)12(22-14)7-8-5-6-11(21-8)9-3-1-2-4-10(9)17(19)20/h1-7H,(H2,15,16,18)/b12-7+
InChI key
CZZAPCPWFCGOCC-KPKJPENVSA-N
Biochem/physiol Actions
RTC13 is a cell-permeable thiazolidinone derivative that promotes ribosomal read-through activity of premature termination codons (PTCs) and effectively restores full-length protein production from transcripts containing nonsense mutations-generated PTCs, including ataxia-telangiectasia (A-T) mutated in A-T lymphoblastoid cell cultures and dystrophin in mdx Duchenne muscular dystrophy (DMD) mice-derived muscle myotubes.
RTC13 is a cell-permeable thiazolidinone derivative that promotes ribosomal read-through activity of premature termination codons (PTCs) and effectively restores full-length protein production.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA018022HPA022035HPA051558
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
yellow to orange
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)