Fortfahren mit
SML1737
Beraprost sodium
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2,3,3a,8b-Tetrahydro-2-hydroxy-1-(3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-ynyl)-1H-cyclopenta(b)benzofuran-5-butanoic acid sodium salt, Procyclin, TRK 100
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 592,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H29O5 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.47
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12[C@](C[C@H](O)[C@H]2/C=C/[C@H](O)C(CC#CC)C)([H])OC3=C1C=CC=C3CCCC([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C24H30O5.Na/c1-3-4-7-15(2)19(25)13-12-17-20(26)14-21-23(17)18-10-5-8-16(24(18)29-21)9-6-11-22(27)28;/h5,8,10,12-13,15,17,19-21,23,25-26H,6-7,9,11,14H2,1-2H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b13-12+;
InChI key
YTCZZXIRLARSET-UEIGIMKUSA-M
General description
Beraprost sodium is an orally active prostacyclin analog.
Biochem/physiol Actions
Beraprost sodium is a chemically stable analog of prostacyclin PGI2.
Beraprost sodium is a chemically stable analog of prostacyclin PGI2. As other prostanoids, beraprost is a potent vasodilator and possesses antithrombotic, antiproliferative and anti-inflammatory properties. Beraprost sodium activates prostaglandin I (IP) receptor, which is coupled with Gs proteins and activates adenylate cyclase. It has been studied for the treatment of pulmonary hypertension.
Beraprost sodium is used as a therapeutic agent for chronic artery obstructions or primary pulmonary hypertension. In individuals with coronary artery disease, beraprost sodium helps to reduce oxidative stress and developed forearm endothelium dependent vasodilation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4106288128438243
description
≥98% (HPLC)
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥85.0% (T)
description
≥98.0%
description
98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥85.0% (T)
assay
≥98.0%
assay
98%
form
powder
form
solid
form
crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)