Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 114,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 463,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H9ClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(C1=C2C(C=CC=C23)=CC=C1)N4C3=NC5=C4C=C(Cl)C=C5
InChI
1S/C18H9ClN2O/c19-11-7-8-14-15(9-11)21-17(20-14)12-5-1-3-10-4-2-6-13(16(10)12)18(21)22/h1-9H
InChI key
ZJESJVGSDQOZAT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
10-Cl-BBQ is an orally bioavailable, non-toxic benzimidazoisoquinoline derivative that acts as an aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist via directly binding to AhR (IC50 = 2.6 nM in a competitive binding assay) and induces its nuclear translocation. 10-Cl-BBQ is shown to increase CD4+ T-cells that co-express CD25, CTLA-4 and ICOS, as well as several other genes associated with regulatory T cell (Treg) function in a graft versus host response model (GVH, C57BI/6 T cells injected into B6D2F1 host mice). 10-Cl-BBQ displays good pharmacokinetic profile in mice (t1/2 = 2 h, Cmax = 21.5 μg/L, 10 mg/kg, i.p.). Also shown to prevent insulitis in a NOD T1D mouse model which is independent of Fox3 + Tregs (60 mg/kg, p.o, q.o.d.).
10-Cl-BBQ is an orally bioavailable, non-toxic benzimidazoisoquinoline derivative.
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?