Fortfahren mit
SML1812
IMR-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[2-Methoxy-4-[(4-oxo-2-thioxo-5-thiazolidinylidene)methyl]phenoxy]-acetic acid ethyl ester, Inhibitor of Mastermind Recruitment-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15NO5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)COC1=CC=C(C=C2SC(NC2=O)=S)C=C1OC
InChI
1S/C15H15NO5S2/c1-3-20-13(17)8-21-10-5-4-9(6-11(10)19-2)7-12-14(18)16-15(22)23-12/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,16,18,22)
InChI key
QHPJWPQRZMBKTG-UHFFFAOYSA-N
Application
Inhibitor of mastermind recruitment-1 (IMR-1) has been used as an inhibitor of Notch transcription activation complex to downregulate the expression of Notch and downstream protein in pheochromocytoma (PC -12) cells.
Biochem/physiol Actions
IMR-1 is a cell penetrant and potent inhibitor of Notch transcriptional activation complex that disrupted the recruitment of Mastermind-like 1 (Maml1) to the Notch transcriptional activation complex on chromatin. IMR-1 potently inhibits the growth of Notch-dependent cancer cell lines, and inhibits growth of patient-derived tumor xenografts. IMR-1 is hydrolyzed in vivo to acid metabolite IMR-1A.
IMR-1 is a cell penetrant and potent inhibitor of Notch transcriptional activation complex.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H93CFC366AABH93DE023ATA9H9A9A46FA
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)