Fortfahren mit
SML1950
UVI3003
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[4-Hydroxy-3-[5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-3-(pentyloxy)-2-naphthalenyl]phenyl]-2-propenoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H36O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(CCC1(C)C)(C)C2=C1C=C(C3=C(O)C=CC(C=CC(O)=O)=C3)C(OCCCCC)=C2
InChI
1S/C28H36O4/c1-6-7-8-15-32-25-18-23-22(27(2,3)13-14-28(23,4)5)17-21(25)20-16-19(9-11-24(20)29)10-12-26(30)31/h9-12,16-18,29H,6-8,13-15H2,1-5H3,(H,30,31)/b12-10+
InChI key
APJSHECCIRQQDV-ZRDIBKRKSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective Pan-RXR antagonist
UVI3003 is a high-affinity selective Pan-retinoid X receptor (RXR) full antagonist. Retinoid actions are predominantly mediated through the formation of various RAR and RXR isotype heterodimers that can act as either transcriptional repressors or activators. UVI3003 has been used as a tool to test the contribution of RXR to transactivation by a given RXR heterodimer. It was found to induce teratogenesis in zebrafish embryos and recently was found to inhibit A?42 aggregation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3985SML0771SML0809
JP3000 ≥98% (HPLC)
SML3985
JP3000
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow to orange
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review