Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H13F6NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.32
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352203
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)[C@H]1[C@@H](C1)C2=NC(C3=CC=CC=C3)=C(O2)C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4
Biochem/physiol Actions
Potent and selective retinoid X receptors (RXRs) agonist that activates cellular RXR homodimer as well as RXR:RAR heterodimer.
JP3000 is a potent and selective retinoid X receptors agonist (EC50/Emax = 5 nM/38-fold/RXRα 1.4 nM/69-fold/RXRβ, 4 nM/24-fold/RXRγ) with >100-fold selecivity for RXR over a panel of 27 other nuclear receptors (little or no activation at 1 µM). JP3000 activates cellular RXR homodimer as well as RXR:RAR heterodimer (EC50 = 2.6 and 29 nM, respectively), and induces RXR-regulated GDE1 gene expression (by 2.3-fold/10 nM & 3.6-fold/100 nM).
JP3000 is a potent and selective retinoid X receptors agonist (EC50/Emax = 5 nM/38-fold/RXRα 1.4 nM/69-fold/RXRβ, 4 nM/24-fold/RXRγ) with >100-fold selecivity for RXR over a panel of 27 other nuclear receptors (little or no activation at 1 µM). JP3000 activates cellular RXR homodimer as well as RXR:RAR heterodimer (EC50 = 2.6 and 29 nM, respectively), and induces RXR-regulated GDE1 gene expression (by 2.3-fold/10 nM & 3.6-fold/100 nM).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.



