Fortfahren mit
SML1972
LLY-283
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-((R)-hydroxy(phenyl)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, (R)-5′-phenyl-7-deazaadenosine; 6-amino-9-[(R)-5′-phenyl(ribofuranosyl)]-7-deazapurine, LLY 283, LLY283
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 625,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 205,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H]([C@H](O)C2=CC=CC=C2)O[C@@H](N3C(N=CN=C4N)=C4C=C3)[C@@H]1O
InChI key
WWOOWAHTEXIWBO-QFRSUPTLSA-N
Biochem/physiol Actions
A potent and selective SAM-competitive PRMT5 inhibitor.
LLY-283 is a potent and selective SAM-competitive PRMT5 inhibitor (IC50 = 20 nM against PRMT5-catalyzed methylation of an H4R3-derived peptide substrate) with greater than 100-fold selectivity over other histone methyltransferases and non-epigenetic targets. LLY-283 inhibits Smith (Sm) antigen SmBB′ methylation in MCF7 cells (IC50 = 25 nM; 3 days) and affects MDM4 splicing in A375 cells (IC50 = 40 nM; 3 days). The diastereomer LLY-284 is less potent in the biochemical assay and is an ideal control compound for cellular studies. For characterization details of LLY-283, please visit the LLY-283 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
LLY-284 is the negative control for the active probe, LLY-283. LLY-284 is available from Sigma. To learn more about and purchase LLY-284, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
LLY-283 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)