Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9BrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.04
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150211
Assay:
≥98% (GC)
Form:
oil
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (GC)
form
oil
color
colorless to yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
3-BrOP is a cell-permeable ester of the the glycolysis inhibitor 3-bromopyruvate (3-BrPA) that is known to target hexokinase II (HK2) and GAPDH. Upon entering the cells, 3-BrOP is hydrolyzed by intracellular esterase to 3-BrPA. 3-BrOP is shown to synergize cancer cell killing with mTOR inhibitor rapamycin (apoptosis induction with/without 100 ng/mL rapamycin = 64%/36% of Raji human lymphoma cells by 40 μM 3-BrOP and 72%/45% of HL-60 leukemia cells by 20 μM 3-BrOP in 24 h) due to enhanced cellular ATP depletion and glucose uptake inhibition. When administered via tail vein injection, 3-BrOP significantly suppersses SK-N-SH xenograft-derived neuroblastoma tumor growth in mice in vivo (by 78% in 14 days; 20 mg/kg/day).
Cell-permeable ester of the the glycolysis inhibitor 3-bromopyruvate (3-BrPA) with in vitro and in vivo anti-cancer efficacy.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?