Fortfahren mit
SML2349
BAY-604
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-N-Ethyl-1-methyl-4-(3-methylmorpholino)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.37
UNSPSC Code:
31401503
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC)C1=CC2=C(N1C)N=CC=C2N3CCOC[C@@H]3C
InChI key
SYYSMZCCSNLTHZ-NSHDSACASA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-604 is a control probe for BAY-707, an inhibitor of the human 7,8-dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1)
Control probe for BAY-707, an inhibitor of the human 7,8-dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2348AABH9A22ED2EAABH9A95AC0F
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to very dark brown
color
white to beige
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)